Du sökte efter: Block
30  results were found
SearchResultCount:"30"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Tillverkat i ett helgjutet block i eloxerad aluminium.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Värmeblock, block, VWR®, Interchangeable tube block, Hålstorlek: Ø 30,0 mm, För: 4×50 ml conical tubes, Antal hål: 4, Djup: 98,8 mm
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Värmeblock, block, VWR®, block, Hålstorlek: Ø 21,7 mm, För: 21 mm rör, Antal hål: 9, Djup: 45,0 mm
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Värmeblock, block, VWR®, Mini block with thermometer well, not suitable for use with mini block heaters with heated lid, Hålstorlek: Ø 17,1 mm, För: 15 ml tubes, Antal hål: 4, Djup: 72,4 mm
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Värmeblock, block, VWR®, block, 64×individuella PCR rör, Hålstorlek: Ø 6,4 mm, För: 0,2 ml rör, Antal hål: 82, Djup: 20,2 mm
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Värmeblock, block, VWR®, Aluminium block, För: 96-well ELISA plate, Antal hål: -
Leverantör: IKA
Beskrivning: Värmeblock, block, Single block, 24×10,7 mm Ø holes, För: Tubes, 10 mm, with round bottom, Djup: 48,4 mm
Leverantör: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivning: Värmeblock, block, Grant-bio, block, interchangeable for 6×Ø 25 mm tubes
Leverantör: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivning: Grants block är 63 mm djupa vilket säkrar en noggrann temperaturkontroll för användning med provrör.
Leverantör: Cole-Parmer
Beskrivning: Interchangeable heating blocks offer excellent thermal conductivity.
Artikel nummer : (NABE602211388)
Leverantör: NABERTHERM GMBH
Beskrivning: Heating elements for N7 (1 Set).
UOM: 1 * 1 SET
Artikel nummer : (460-0049)
Leverantör: Cole-Parmer
Beskrivning: Made from anodised aluminium, blocks have a separate hole to accommodate a thermometer if required.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivning: Värmeblock, block, Grant-bio, block for TS-DW, För: One Starlab® 96/1200 µl deep well plate
Leverantör: BARNSTEAD (INC THERMOLYNE)
Beskrivning: Blocks for digital Block heater to optimise flexibility and performance.
Leverantör: IKA
Beskrivning: Med reaktionsblock kan synteser utföras i rundkolvar vid temperaturer upp till 180 ˚C, utan oljebad. Systemet sörjer för optimal värmeöverföring från ...
Leverantör: EPPENDORF
Beskrivning: Värmeblock, block, Smartblock™ DWP 1000, thermoblock for Eppendorf 96/1000 μl deepwell plates, includes lid*
Sale
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 30
no targeter for Bottom