Utformad för tillämpningar som kräver repeterbara resultat och överlägsen temperaturstabilitet. Dessa flerfunktionella enheter är idealiska för inkubation och aktivering av kulturer, enzymreaktioner, mätning av blod/ureakväve, immunoanalyser, smält- eller kokpunkter. Lättanvända reglage med oberoende LED- displayer visar faktiska temperaturer och börvärdestemperaturer. Användaren kan justera börvärdet för temperatur i steg om ±0,1 °C. Timerfunktion med hörbart larm när tiden når noll. En extern temperaturgivare (tillval) kan användas för att övervaka den faktiska block- eller provtemperaturen. LED-displayen på frontpanelen visar den faktiska givartemperaturen och justerar termostateffekten för att upprätthålla det användardefinierade börvärdet. Alla blocktermostater har en inbyggd stativstavhållare för montering av givaren. Den effektiva termostaten har nära kontakt mellan rör och block i en lågdensitetskonstruktion som ger enastående temperaturjämnhet.
- Exceptionell temperaturjämnhet och -stabilitet. Enheten ger en temperaturstabilitet på ±0,2 °C
- Temperaturområde för omgivning +5 till 120 °C
- Timern visar hur lång tid som förflutit, eller, när den programmerats till den användardefinierade gränsen, räknar ner till noll och stänger av enheten
- Kan användas med utbytbara modulära VWR®-värmeblock för rör med en kapacitet från 0,2 ml upp till 50 ml
- Två LED-displayer, timer med hörbart larm och mikroprocessorstyrning
Beställningsinformation: Levereras exkl block, beställs separat.
Observera: * RT = Rumstemperatur