Tillförlitlighet, snabbhet, precision och framtida kompatibilitet med det omfattande sortimentet av Spectroquant®-satser är de omisskännliga kännetecknen för termoreaktorer från Merck, i kombination med enklast möjliga användning och högsta möjliga användarsäkerhet.
- Termoreaktor med integrerat säkerhetslock
- LCD-display för temperatur och tid
- Sju fasta temperatur-tidprogram som stängs av automatiskt i slutet av uppvärmningstiden
- Temperaturinställningar: 148, 120, 100 °C. TR620 har två uppvärmningszoner som kan ställas in och styras oberoende av varandra
- Alla termoreaktorer är lämpliga för mätning av COD och TOC och de totala nivåerna av bly, kadmium, krom, cyanid, järn, koppar, nickel, fosfor, silver, kväve och zink
I kombination med Spectroquant® testkyvetter och Crack Sets är detta ett optimalt system.