Du sökte efter: Blottingutrustning
15  results were found
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PerfectBlue semi-dry electroblotters are designed for clean, rapid and effective transfer of proteins and nucleic acids from polyacrylamide or agarose...
Artikel nummer : (700-0416)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: The kuroGEL semi-dry blotter provides great flexibility in a laboratory since it can be used for all types of blotting: Western, Southern and Northern...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PerfectBlue S and M tank electroblotters are designed to rapidly transfer nucleic acid or protein fragments from up to four polyacrylamide gels at a t...
Artikel nummer : (700-0291)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: shiroGEL Mini PAGE-elektroblottingsystem möjliggör snabb och enkel blotting av tre geler samtidigt. Gelerna sitter tätt i blottingkassetter med överfö...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (786-163)
Leverantör: G-Biosciences
Beskrivning: Enhancer™ dot blot system allows for the rapid application of up to 384 protein or nucleic acid samples on to a 12×9 cm membrane for subsequent analys...
UOM: 1 * 1 KIT
Leverantör: OWL SCIENTIFIC
Beskrivning: Dessa eleganta, låga system är utformade för effektiv överföring av proteiner och nukleinsyror till membran. Botten innehåller en katodplatta av rostf...
Leverantör: OWL SCIENTIFIC
Beskrivning: Blotting Utrustning, Owl™, VEP-2 mini tank electro-blotting system, including transfer area: 90×90 mm, buffer volume: 1,4 l, L×W×H: 180×130×165 mm
Artikel nummer : (PIER84747)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: The Western blot roller is a simple, reusable tool for gently and easily removing trapped air bubbles when assembling transfer stacks in semi-dry or w...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Whatman products (Cytiva)
Beskrivning: TurboBlotter™-systemet är en snabb, nedåtriktad blottingenhet för högupplöst överföring av DNA och RNA. Den konventionella Northern/Southern-överförin...
Artikel nummer : (ICNA11INSB8100)
Leverantör: MP Biomedicals
Beskrivning: TransDNA Express™ vacuum blotter is used to quickly and efficiently transfer DNA and RNA to membranes. Transfer is completed within an hour without an...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Genscript
Beskrivning: eBlot® L1 wet protein transfer system is a highly efficient western blotting transfer system that uses a novel technology (patent pending) developed b...
Artikel nummer : (80-6418-96)
Leverantör: Cytiva
Beskrivning: Perform 1-D and 2-D electrophoresis and electrotransfer in a single compact unit.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (TE22)
Leverantör: Cytiva
Beskrivning: Transphor™ units use transverse electrophoresis to transfer proteins from polyacrylamide gels onto nitrocellulose and PVDF membranes. The optional Tra...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (732-3879)
Leverantör: Genscript
Beskrivning: eZwest™ Lite is an automated western blotting device providing an easy and simple solution in your western blotting workflow. After proteins are trans...
UOM: 1 * 1 SET
Leverantör: Cytiva
Beskrivning: Amersham™ ECL™ semi-dry blotters are designed to deliver outstanding electrophoretic transfer results using low current and voltage with a minimal amo...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom