Elektroblotter, BTV100
700-7131EA 6425 SEK
VWRI700-7131
Elektroblotter, BTV100
VWR Collection elektroblottingenhet är ett säkert och lätthanterat system för överföring av nukleinsyra eller proteiner från en gelmatris till lämpligt överföringsmembran. Det kan användas för blotting av upp till fyra geler om 10×10 cm.
  • Utbytbara elektroder av tättvriden platinatråd, ger ett uniformt elektriskt fält och optimal överföring
  • Kylspiral för kylning av buffert via kylare eller kran
  • Med hjälp av magnetomrörare kan bufferten cirkuleras för att underlätta temperaturkontroll
  • De färgkodade blottingkassetterna har en låsmekanism för att minimera gelrörelse under insättning i tanken
  • Kassetternas assymetri förhindrar att de sätts in i tanken i fel riktning
Leveransinformation: Varje enhet levereras med fyra kompressionskassetter och fyra fiberdynor.