  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Kalorimetrar
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/87/18944987.jpg
Mäta värme/energi som frigörs eller upptas genom fysikaliska förändringar eller kemiska reaktioner med kalorimeter från VWR. Väljer en modell av koppar eller aluminium med dubbelväggig konstruktion och isolering. Produkterna kan användas med omrörare och termometer. Bombkalorimeter erbjudas med gjuten dubbelväggkonstruktion och kräver inga permanenta anslutningar. Dessa modeller inkluderar tändning och digital termometer.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"4"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Artikel nummer : (DIDAPTD039501)
Leverantör:  DIDALAB
Beskrivning:   This calorimeter includes an aluminium container of 500 ml, concentric to one large neck Dewar vase. The metal internal vase is supported by plastic r...
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (458-0052)
Leverantör:  IKA
Beskrivning:   The AOD 1 is used for oxidative decomposition of organic samples under pressure in a closed system.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (622-0018)
Leverantör:  IKA
Beskrivning:   The C 7000 calorimeter is designed to measure the calorific power of samples in a dry procedure.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (431-2900)
Leverantör:  IKA
Beskrivning:   Kompakt och utrymmessparande, halvautomatisk kalorimeter för bestämning av kalorimetriska värden för vätskor och fasta ämnen.
UOM:  1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 4  av 4