Vill du logga in igen?
  • Produktkategori
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Centrifuger
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/32/18374032.jpg
VWR ebjuder ett brett urval centrifuger. Golvcentrifuger, bordcentrifuger, mikrocentrifuger, centrifuger med eller utan kyla. Olika modeller har olika möjligheter, kontkata oss för att få hjälp att hitta den modell och den rotor som passar dina behov.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"137"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   This personal centrifuge has a fixed speed of 6000 min-1/2000 ×g and is designed for applications requiring relatively low g-forces, such a...
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Mikrocentrifugerna Micro Star 17 och 17R kombinerar kraft, flexibilitet, och bekvämlighet i en säker, kompakt och lättanvänd centrifug. Både Micro Sta...
Artikel nummer : (521-1648)
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Centrifug i behändig storlek för centrifugering av PCR-plattor.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (521-1651)
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   En snabb och lättanvänd centrifug med utmärkt prestanda, kompakt.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   These small bench top centrifuges are ideal for research and clinical applications in pharmaceutical and biotechnical industries, as well as for acade...
Artikel nummer : (521-2853)
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   CompactStar CS4 passar för centrifugering av prover inom kemi, life science, klinisk forskning och rutindiagnostik.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   These versatile centrifuges are ideal for a range of routine applications in pharmaceutical and biotechnology industries as well as for academic resea...
Artikel nummer : (521-2849)
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Idealisk för att avlägsna buffert från microarrays före scanning. Kan även användas i kylrum.
UOM:  1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 137
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Nästa