CentriVap® vakuumkoncentratorer finns i en rad olika konfigurationer. CentriVap® DNA-modellen levereras med en inbyggd 34 liter/min membranpump, två 177 ml glasfällor och en DNA-rotor (60×1,5/2,0 och 72×0,5 ml). Modell med glaslock rekommenderas för avdunstning av lösningsmedel som inte är kompatibla med akryl (aceton, acetonitril, etanol, DMSO, etc.). Den syrafasta modellen rekommenderas för frätande lösningsmedel (TFA, ättiksyra, etc.).
- Kammare i expoxylackerat aluminium
- Mikroprocessorstyrd centrifugering med hastighet upp till 1725 min-1 och uppvärmning upp till +100 °C
- Kontrollpanel med följande knappar: på/av, förvärmning, Heat Boost (tillval), parameterinställning, tre snabbstartsknappar Quick-Start™ och snabbstoppsystemet Quick-Stop™
- Automatisk vakuumavluftningsventil
- Stor LCD-display visar programnummer, aktuell och inställd temperatur, uppvärmningstid, cykeltid och om Heat Boost aktiverats (tillval)
Collects evaporated liquid from the CentriVap® and protects the vacuum pump from corrosion. The cold trap may also be used in other laboratory applications such as freeze drying and desiccation. It is recommended to use a glass insert to protect the cold trap from corrosion when working with acids.
The collector is made from stainless steel and can collect up to 4 l of liquid. Luminous indicator signals when the operating temperature of −40 °C for the collector coil has been reached. With two Quick-Disconnect fittings for connection to a CentriVap Concentrator CFC-free refrigeration system includes a high-capacity, 1/3 hp compressor that can lower the temperature to −50 °C in less than 30 minutes with a quick start procedure.
On the ultra-low temperature model: CFC-free refrigeration system includes one 1/4 hp compressor and one 1/3 hp compressor to lower the temperature to −85 °C in less than 40 minutes.
Beställningsinformation: Vacuum pump, rotor and cold trap are required but not included (except for the CentriVap® DNA). Please contact your local Avantor sales office to discuss your application and receive advice on the best pump, rotor and trap options. Other concentrator models are available, please enquire for details.