Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Golvcentrifuger
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/47/18374047.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Leverantör:  HERAEUS
Beskrivning:   These large volume, floor standing, refrigerated centrifuges offer an optimised technology for lowspeed applications.
Leverantör:  HERAEUS
Beskrivning:   Refrigerated centrifuge for large-volume centrifugation (4×1 litre) or centrifugation of a large number of samples (160×blood sample tubes, 96×15 ...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  HERAEUS
Beskrivning:   Developed to meet the needs of users in a wide range of environments - including hospital blood banks and laboratories, satellite blood processing cen...
Leverantör:  SORVALL
Beskrivning:   This low-speed centrifuge combines outstanding convenience with exceptional ease of use to expedite daily processing.
Leverantör:  SORVALL
Beskrivning:   This refrigerated centrifuge offers a complete system for high-throughput, large volume blood-banking and bioprocessing applications.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (SORV75004473)
Leverantör:  SORVALL
Beskrivning:   The RC4 is a flexible refrigerated centrifuge for blood banking and clinical applications.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (521-0389)
Leverantör:  JOUAN
Beskrivning:   This high-capacity, low-speed centrifuge accepts large sample numbers and volumes and delivers outstanding performance.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  SORVALL
Beskrivning:   This centrifuge delivers simplified sample handling, reduced overall spin times and superior ergonomics.
UOM:  1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 11
  1  2  Nästa 