Du sökte efter: Mikrocentrifuger
28  results were found
SearchResultCount:"28"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Micro Star 21 and 21R microcentrifuges combine power, versatility and convenience in a safe, compact, easy to use laboratory instrument. Both the vent...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: The compact Micro Star 30R refrigerated centrifuge is an economic, versatile and easy to use cross-over centrifuge which combines the features of a hi...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: The compact Micro Star 30 ventilated centrifuge is an economic, versatile, easy to use cross-over centrifuge which combines the features of a high spe...
Artikel nummer : (521-1651)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: En snabb och lättanvänd centrifug med utmärkt prestanda, kompakt.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: These personal centrifuges have a fixed speed of 6000 min⁻¹/2000×g, and are designed for applications requiring relatively low g-forces, such as micro...
Sale
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Pico™ och Fresco™ (med kyla) finns med två hastighetsalternativ. Pico™ och Fresco™ 17 är perfekta för rutinarbete medan Pico™ och Fresco™ 21 är ideali...
Artikel nummer : (521-2849)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Ideal for drying microscope slides. It can also be used in a cold room.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (521-3497)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: The PCR Plate Centrifuge II is a personal sized digital centrifuge designed to spin down droplets in PCR plates. Recommended before and after the use ...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Hettich
Beskrivning: Powerful, compact bench top centrifuges with quiet and smooth running for processing microlitre tubes of 0,2 to 2,0 ml, used in clinical lab...
Artikel nummer : (521-1897)
Leverantör: Hettich
Beskrivning: This versatile centrifuge can be used with four different rotors.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Hettich
Beskrivning: MIKRO 200 och 200 R är bland de snabbaste centrifugerna i sin klass - med max hastighet 15000 min⁻¹ och RCF 21382×g.
Artikel nummer : (AXYG601-05-021)
Leverantör: Corning
Beskrivning: Axygen® Axyspin is a high-performance refrigerated microcentrifuge designed to quickly process samples for applications such as nucleic acid and prote...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: EPPENDORF
Beskrivning: These unique cross-over centrifuges combine the best features of a microcentrifuge (small footprint) and multipurpose centrifuge (versatility) in one ...
Leverantör: EPPENDORF
Beskrivning: Mikrocentrifug, MiniSpin® Plus, EU-plug, Max. kapacitet: 12×1,5/2,0 ml, Ljudnivå: <52 dB(A), B×D×H: 226×239×119 mm, Vikt: 4,3 kg
Leverantör: EPPENDORF
Beskrivning: This air-cooled centrifuge covers a range of very frequent applications. Focusing on standard applications, it is an essential piece of equipment for ...
Artikel nummer : (EPPE5401000.010)
Leverantör: EPPENDORF
Beskrivning: Idealisk för centrifugering av ett litet antal prover med hög standard.
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 28
no targeter for Bottom