Du sökte efter: Diagramskrivare
VWR erbjuder mätinstrument för övervakning av temperatur, luftfuktighet och daggpunkt vid fasta intervaller enligt ditt laboratoriums behov. Data samlas in för dokumentation samt att bevaka trender. Det finns olika modeller, t.ex. med LCD display eller spårbarhet till NIST, med fjärrövervakning eller för spårning av förhållen under transport.
VWR erbjuder mätinstrument för övervakning av temperatur, luftfuktighet och daggpunkt vid fasta intervaller enligt ditt laboratoriums behov. Data samlas in för dokumentation samt att bevaka trender. Det finns olika modeller, t.ex. med LCD display eller spårbarhet till NIST, med fjärrövervakning eller för spårning av förhållen under transport.
11  results were found
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (REVC6185)
Leverantör: REVCO TECHNOLOGIES
Beskrivning: Diagram, Chart paper, for -86 and -40 °C freezers, +50…−115 °C, Hours (24) or Days (7)
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (SIMEAB3500)
Leverantör: Industrial Physics
Beskrivning: Drying time recorder tool can be used as an optional test tool for the automatic film applicators. This device allows the user to accurately define th...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: JULES , RICHARD INSTRUMENTS
Beskrivning: Chart for recorder, For distant recorders, –100…0 °C, Days (7)
Leverantör: DICKSON
Beskrivning: Används för enkel och tillförlitlig registrering av temperaturen. Ger användaren omedelbar åtkomst till data vid tillverkning av farmaceutiska, medici...
Leverantör: DICKSON
Beskrivning: Chart for recorder, C409, 0...+100 °C
Leverantör: DICKSON
Beskrivning: These self-contained temperature recorders on a Ø 100 mm disc provide a permanent record of temperatures with an average response time of 11 minutes t...
Leverantör: DICKSON
Beskrivning: These 6" charts are designed for 6" chart recorders.
Artikel nummer : (620-0432)
Leverantör: DICKSON
Beskrivning: These are single use logger accurately records temperatures from start to finish of transport and documents adherence to critical storage environments...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (620-1484)
Leverantör: DICKSON
Beskrivning: The vaccine chart recorder can be placed right inside the refrigerator or freezer along with the vaccines.
UOM: 1 * 60 Items
Artikel nummer : (620-6760)
Leverantör: LAMBRECHT
Beskrivning: För mätning och registrering av luftfuktighet och temperatur, manipuleringssäker. Med högkvalitativa mätelement och urverk med hög precision. Monteras...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: LAMBRECHT
Beskrivning: Chart for recorder, 0…40 °C, 1, 7 eller 31 dagar
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom