VWR®, Slang, hög temperatur för cirkulationspumpar
Leverantör: VWR
461-0106EA 3175 SEK
461-0106
VWR®, Slang, hög temperatur för cirkulationspumpar
Slangar Överföringsslang
PTFE-överdragen, flätat rostfritt stål.
Flexibel PTFE-överdragen, flätad slang av rostfritt stål med 6,3 mm NPT-snabbkopplingar i båda ändarna. Max. temperatur 300 °C.
Längd: 930 mm