Du sökte efter: Cirkulationskylare
36  results were found
SearchResultCount:"36"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Stainless steel circulating baths with choice of Advanced Programmable or Advanced Digital temperature controller. Both are easy to navigate with larg...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Kyltemostat i rostfritt stål med användarvänlig MX-termostat med tre funktionsknappar och display. Baden kan användas för extern cirkulation i slutet ...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: VWR® recirkulerande kylmaskiner idealiska för användning med rotationsindunstare, eftersom de garanterar konstant, reproducerbar kyla och gör att slö...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Cirkulationskylare för miljövänlig, vattenbesparande och tillförlitlig kontroll av temperaturen på vätskor i öppna bad eller slutna system. De ger hög...
Water Efficient
Leverantör: JULABO GMBH
Beskrivning: Kompakt, ergonomiskt utformad kylare med inbyggt, stort bad i rostfritt stål. Finns luft eller vattenkyld. Kan användas med rotationsindunstare, autok...
Energy Efficient
Water Efficient
Artikel nummer : (QSON4905-220)
Leverantör: QSONICA LLC
Beskrivning: Sonication generates heat which may be detrimental to some applications. Attempting to control temperature with ice and/or repeatedly changing out wat...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: JULABO GMBH
Beskrivning: Kyltermostat för termostatering av interna och externa system. Med hög värme- och kylkapacitet för snabba uppvärmnings- respektive nedkylningsförlopp,...
Leverantör: JULABO GMBH
Beskrivning: Miljövänlig cirkulationskylare som sparar på kranvattnet, är snabb och kraftfull samt ger korta nedkylningstider och hög verkningsgrad. Med kompakt de...
Leverantör: JULABO GMBH
Beskrivning: FT doppkylare används primärt för nedkylning vid anslutning till ett termostatbad, eller för snabb nedkylning av vätskor till låga temperaturer. Kompa...
Artikel nummer : (SCOI285414320)
Leverantör: SI ANALYTICS
Beskrivning: The flow-through cooler CK 310 is the perfect complement to bath thermostats of CT 72 series to extending their temperature range to below ambient tem...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: JULABO GMBH
Beskrivning: Kompakt kyltermostat för användning på bänk eller i dragskåp, idealisk för temperaturkontroll av destillationsapparater eller minianläggning. Alla fyr...
Water Efficient
Artikel nummer : (461-0324)
Leverantör: JULABO GMBH
Beskrivning: Den kompakta AWC100 luft till vatten recirkulerande kylaren är designad för att ta bort små värmebelastningar från externa system där kylvattnet kan v...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: JULABO GMBH
Beskrivning: Environmentally friendly recirculating coolers that saves tap water, these units were designed for simple cooling tasks where reliable continuous oper...
Water Efficient
Leverantör: JULABO GMBH
Beskrivning: Recirculating coolers can handle virtually any cooling requirements in laboratories or industrial environments efficiently.
Artikel nummer : (461-3170)
Leverantör: JULABO GMBH
Beskrivning: Termostat, Cooling, FD200, Temp.-område: 10...30 °C, Temperaturstabilitet: - °C, Kyleffekt: 0,22; 0,18 kW, B×D×H: 180×270×390 mm
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: LAUDA
Beskrivning: Integral T are process thermostats with an integrated cooling system for dynamic temperature control within external circuits.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 36
no targeter for Bottom