Kylda kylare, CGR
Leverantör: Grant
GRANC2GREA 39275 SEK
GRANC2GR GRANC1GR
Kylda kylare, CGR
Kylare Kylare, bänkmodell
Kylda kylare används i första hand som tillbehör till motkylning vid anslutning till en värmetermostat eller för snabb nedkylning av vätskor till låga temperaturer.
  • Spolen passar under bryggplattan av bad utan att minska arbetsytan
  • Snabb kylhastighet: Alternativ till kylning med torris eller kranvatten
  • Nickelpläterad kopparslinga med en 925 mm flexibel röranslutning
The cooling coil may be continuously immersed in liquids up to 100 °C with the cooler switched off, and may be used to cool liquid down from 100 °C.
Obs: Kylkapacitet vid +20, 0 och –10 °C.
Observera: Not designed for continuous operation above 40 °C.