- Hem
- Termostatbad
Termostatbad
Leverantör: Julabo
461-0168EA
0
SEK
JULA9352512
Termostatbad
Termostatbad med bad i rostfritt stål för termostatering av interna och externa system. Kan användas för stora slutna eller öppna externa system med samtidig termostatering direkt i badet. Modellerna finns med olika badstorlekar och driftsfunktioner. Tillbehör: externa PT100 givare, badvätskor, slang och adaptrar för anslutning av externa system. Med inbyggd kylslinga för användning vid, eller nära rumstemperatur.
- Tidigt varningssystem för låg vätskenivå i badet
- PID-temperaturkontroll med kompensation för drift och elektroniskt inställbar pumpkapacitet
- RS232-utgång
Modell MA: Bland funktionerna kan nämnas multidisplay (LED) för aktuellt värde, upp till tre inställda värden, varningsfunktioner för hög/låg temperatur och övertemperaturskydd. Tre temperaturer kan kalibreras samtidigt.
Modell ME: Bland funktionerna kan nämnas multidisplay (LED) för aktuellt värde, upp till tre inställda värden, varningsfunktioner för hög/låg temperatur och övertemperaturskydd. Tre temperaturer kan kalibreras samtidigt. Samma funktioner som MA, men med ljusstark VFD Comfort-display för samtidig visning av interna/externa inställda och aktuella värden samt PID kaskadtemperaturkontroll för högsta intern och extern temperaturnoggrannhet.
Modell ME: Bland funktionerna kan nämnas multidisplay (LED) för aktuellt värde, upp till tre inställda värden, varningsfunktioner för hög/låg temperatur och övertemperaturskydd. Tre temperaturer kan kalibreras samtidigt. Samma funktioner som MA, men med ljusstark VFD Comfort-display för samtidig visning av interna/externa inställda och aktuella värden samt PID kaskadtemperaturkontroll för högsta intern och extern temperaturnoggrannhet.
Tidigt varningssystem för låg vätskenivå i badet
PID-temperaturkontroll med kompensation för drift och elektroniskt inställbar pumpkapacitet
Elektroniskt justerbar pumpkapacitet, pumpstegsdisplay med belysning
Anslutning för extern Pt100-givare för mätning och kontroll
Inbyggd programmeringsfunktion med 10 programsteg
RS232-utgång
PID-temperaturkontroll med kompensation för drift och elektroniskt inställbar pumpkapacitet
Elektroniskt justerbar pumpkapacitet, pumpstegsdisplay med belysning
Anslutning för extern Pt100-givare för mätning och kontroll
Inbyggd programmeringsfunktion med 10 programsteg
RS232-utgång
Modell HE och SE: Samma funktioner som ME och dessutom elektronisk modul (tillval) med analoga anslutningar för temperaturregistrering och programmering av parametrarna.
ICC (Intelligent Cascade Control), självoptimerande temperaturkontroll, för bästa resultat
TCF (temperature control features) för inställning av gränsvärden, "co-speed factor" och reglerdynamik
Extra kraftig tryck- och vakuumpump till 1,1 bar, elektroniskt justerbar
ICC (Intelligent Cascade Control), självoptimerande temperaturkontroll, för bästa resultat
TCF (temperature control features) för inställning av gränsvärden, "co-speed factor" och reglerdynamik
Extra kraftig tryck- och vakuumpump till 1,1 bar, elektroniskt justerbar
Modell HL och SL: Samma funktioner som HE/SE, och dessutom LCD-dialogdisplay, med bakgrundsbelysning och interaktiv meny samt anslutningar för magnetventiler (tillval) eller HST Booster-uppvärmningselement med ytterligare 4 kW värmekapacitet.
RS232/RS485-utgång för kommunikation och möjlighet till nätverksanslutning
Inbyggd programmeringsfunktion för 6 × 60 programsteg
RS232/RS485-utgång för kommunikation och möjlighet till nätverksanslutning
Inbyggd programmeringsfunktion för 6 × 60 programsteg
Max. flöde/max. tryck:
ME: 11-16 l/min, 450 mbar
HE, SE, HL, SL: 22–26 l/min, 700 mbar tryck, 400 mbar vakuum
ME: 11-16 l/min, 450 mbar
HE, SE, HL, SL: 22–26 l/min, 700 mbar tryck, 400 mbar vakuum
Certifikat: Klassificering (enligt DIN 12876-1: 3): MA, ME, HE, SE, HL, SL
Beställningsinformation: Alla modeller som har RS232-utgång kan använda EasyTemp-programvara för kontroll via en dator. Programvaran kan laddas ned utan kostnad. Kontakta oss för mer information.
New Product
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Enter Certificate Details
Fråga efter pris
Learn more
About VWR
Item(s) Added to Cart