VWR®, Bad för termostater
Leverantör: VWR
VWR®
462-0267EA 8600 SEK
462-0267 462-0268 462-0269 462-0270 462-0263 462-0264 462-0265
VWR®, Bad för termostater
Bad Vattenbad, utan omrörning
Tillverkat i rostfritt stål eller polykarbonat. Idealiskt för användning med VWR®-hängtermostater. Används där hållbarheten hos rostfritt stål eller polykarbonatets genomskinlighet är fördelaktigt.
  • Öppet bad, idealiskt för användning med hängtermostater från VWR® eller andra tillverkare
  • Finns i rostfritt stål eller polykarbonat
  • Robust och hållbart
  • Lätt att rengöra
Obs: Temperaturområden nedan gäller bara när kärlen används med ett hängtermostat; levereras inte med badet.