Kyltermostat
Leverantör: Julabo
461-0493EA 84775 SEK
JULA9212634
Kyltermostat
Kyltermostat för termostatering av interna och externa system. Med hög värme- och kylkapacitet för snabba uppvärmnings- och nedkylningsförlopp. Med aktiv kylreglering till +200 °C (ej på modellerna ED och F12). FP-modellerna har proportionell kylreglering, vilket ger bästa energiekonomi samt minskad värmeavgivning till omgivningen. Damm tas enkelt bort via det löstagbara ventilationsgallret. Flera modeller är försedda med handtag eller hjul som underlättar vid transport. Alla modeller har en dräneringsport på framsidan för enkel avtappning av badvätskan. Vanliga applikationer: Temperaturreglering av externa, slutna system, som spektrometrar, refraktometrar och viskosimetrar. För samtidig temperaturreglering av små föremål i badet.
  • Temperaturvisning på LED-display av aktuella och inställda värden
  • Knappar för inställning av parametrar
  • Justerbart övertemperaturskydd/skydd mot torrkörning
  • Övertemperaturskydd samt skydd mot låg vätskenivå (flottör)
  • Timer
  • RS232-utgång
  • Trepunktskalibrering
  • System för tidig varning om låg vätskenivå och hög/låg temperatur
  • Större temperaturområde och elektroniskt justerbar pumpkapacitet
Modeller bekväm VFD-display för samtidig visning av interna/externa aktuella och inställda värden samt kaskadtemperaturreglering (PID) för högsta interna och externa temperaturstabilitet.
Elektroniskt justerbar pumpkapacitet, pumpstegsdisplay med belysning
Anslutning för extern Pt100-givare för mätning och kontroll
Inbyggd programmeringsfunktion med 10 programsteg
HE-modeller:
Som tillval en elektronikmodul med analoga anslutningar för temperaturloggning och kontrollenhet.
Extra kraftig tryck- och vakuumpump till 1,1 bar, elektroniskt justerbar
ICC (Intelligent Cascade Control), självoptimerande temperaturkontroll
TCF (Temperature Control Features) för inställning av gränsvärden, "co-speed factor" och reglerdynamik
HL-modeller:
Samma funktioner som HE samt LCD-dialogdisplay med och interaktiv meny och anslutningar för magnetventiler (tillval) eller HST uppvärmningselement med ytterligare 4 kW värmekapacitet.
RS232/RS485-utgång för kommunikation och möjlighet till nätverksanslutning
Inbyggd programmeringsfunktion för sex 60-stegsprogram
Alla modeller som har RS232-utgång kan använda EasyTemp-programvara för kontroll via en dator. Programvaran kan laddas ned utan kostnad. Kontakta oss för mer information.
Max. flöde/max. tryck:
HE, HL: 22–26 l/min, 700 mbar tryck, 400 mbar vakuum (med elektroniskt reglerbar pumpkapacitet)
Observera: Obs: Kylkapacitet vid +20, 0, −20, −30 och −40 °C