Du sökte efter: Koloniräknare
Koloniräknare anger antalet mikrobiella kolonier närvarande på provplattor. Utrustningen effektiviserar forskningsförfaranden som kräver mikroorganismers tillväxttakt. När man kan bedöma provets koncentration kan reagens tillsättas enligt önskade nyckeltal.  Koloniräknarna är mer exakta än manuella beräkningar. Koloniräknarna har också också programvaran för att exportera bilder och information för vidare analys. För den som föredrar manuell räkning av kolonier finns manuella, handhållna koloniräknare.
Koloniräknare anger antalet mikrobiella kolonier närvarande på provplattor. Utrustningen effektiviserar forskningsförfaranden som kräver mikroorganismers tillväxttakt. När man kan bedöma provets koncentration kan reagens tillsättas enligt önskade nyckeltal. Koloniräknarna är mer exakta än manuella beräkningar. Koloniräknarna har också också programvaran för att exportera bilder och information för vidare analys. För den som föredrar manuell räkning av kolonier finns manuella, handhållna koloniräknare.
18  results were found
SearchResultCount:"18"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (710-2246)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: The MCC 2000 is designed for the rapid and accurate counting of bacterial colonies.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (710-2072)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Auto lite is the latest affordable, automated colony counting device. The Auto lite is available in one configuration and features simpl...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Counter-Pen is a combination marker and digital counter designed for the laboratory and plant. Each time a black mark is made with the felt-tipped pen...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Premium 150 and Premium 90 HR colony counters and zone measurements systems.
Sale
Artikel nummer : (INSC437000)
Leverantör: INTERSCIENCE
Beskrivning: High resolution colony counter that can be linked to a PC via a FireWire connection.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (INSC438000)
Leverantör: INTERSCIENCE
Beskrivning: Scan 4000 is an ultra-high definition automatic colony counter and inhibition zone reader for high resolution colour reading of colonies and inhibitio...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (INSC436000)
Leverantör: INTERSCIENCE
Beskrivning: High technology colony counter with software that can be linked to a PC via a FireWire connection.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (INSC436300)
Leverantör: INTERSCIENCE
Beskrivning: Automatic colony counter with a digital camera and high technology software.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (710-1868)
Leverantör: INTERSCIENCE
Beskrivning: The Scan 100 is designed with a LED system and an ergonomic hand rest.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (710-1970)
Leverantör: SYNBIOSIS
Beskrivning: aCOLyte 3 HD uses a powerful algorithm for colony counting on pour plates and Spiral® plates.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (720-0098)
Leverantör: GERBER FUNKE DR N.
Beskrivning: Customising the colour and the brightness makes work easy. A total of 65 colour variations are available using the primary colours. The pressure sensi...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (710-1700)
Leverantör: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivning: The display with backlight for easy viewing in low light conditions. The audible alert can be turned off if desired, and the counting function can be ...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: SYNBIOSIS
Beskrivning: ProtoCOL 3 is designed for colony counting, zone measuring (inhibition and AST), membranes, Petri-film™ and other applications including spiral plates...
Leverantör: Cole Parmer
Beskrivning: Versatile unit can be used with 50 to 90 mm Petri dishes.
Artikel nummer : (SYNBACOLAD2)
Leverantör: SYNBIOSIS
Beskrivning: aCOLade2 is designed with an antimicrobial protection. The pressure of marking a colony with a felt-tip pen registers a cumulative count. The pressure...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (REIC13332600)
Leverantör: REICHERT INC.
Beskrivning: This manual colony counter is used in counting bacteria colonies that are presented against a dark background positioned to eliminate parallax errors.
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 18
no targeter for Bottom