Du sökte efter: Kolorimetrar
VWR har kolorimetrar som passar för många olika applikationer. Samla in data för vattenanalys, laboratorieforskning eller industriella applikationer som livsmedelssäkerhet eller petroleumsproduktion. Modeller finns med en eller flera parametrar för att passa de flesta behov. Kolorimetrar som mäter reflektans används för kvalitetskontroll för industriproduktion. Välj komparatorkit för snabba och effektiva tester. Automatiska färgmätare som mäter transmittans ger objektiva resultat baserade på industrins godkända skalor.
VWR har kolorimetrar som passar för många olika applikationer. Samla in data för vattenanalys, laboratorieforskning eller industriella applikationer som livsmedelssäkerhet eller petroleumsproduktion. Modeller finns med en eller flera parametrar för att passa de flesta behov. Kolorimetrar som mäter reflektans används för kvalitetskontroll för industriproduktion. Välj komparatorkit för snabba och effektiva tester. Automatiska färgmätare som mäter transmittans ger objektiva resultat baserade på industrins godkända skalor.
34  results were found
SearchResultCount:"34"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (1.73635.0001)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Den mobile och robusta Spectroquant® Move Cl₂/O₃/ClO₂/CyA/pH colorimeter täcker 5 viktiga parametrar för desinfektionskontroll (huvidsakligen inom liv...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (1.73632.0001)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Ett handhållet instrument skapad för mätningar i fältet.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: These portable colorimeters are designed for precise water analysis.
Leverantör: WATER-ID PRIMELAB
Beskrivning: The next generation of multitest Photometer, with pH - EC - TDS - ORP - Temperature measurement functionality.
New Product
Leverantör: Hach
Beskrivning: Generic pocket colorimeter DR300 instruments are intended for customised applications not included in standard analysis systems. They are available in...
Leverantör: Hach
Beskrivning: The DR300 colorimeter is a reliable instrument that provides state-of-the-art data transfer capability and connection to Claros. Simple, intuitive ope...
Leverantör: Hach
Beskrivning: The LICO 620 and LICO 690 colorimeters are ideal for professional colour measurements of clear, transparent liquids with reference beam technology.
Artikel nummer : (705-0744)
Leverantör: Hach
Beskrivning: The DR900 is a robust multiparameter configured for immediate use.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Lovibond Tintometer
Beskrivning: Accessory for colorimeter, Automatic, transmittance, Optical glass cell 133 mm path length
Leverantör: Lovibond Tintometer
Beskrivning: En serie spektrofotometriska kolorimetrar för färgmätning av optiskt klara prover. Varje version av PFX195 inkluderar ett urval av stand...
Leverantör: Lovibond Tintometer
Beskrivning: The Lovibond® System 3000 are a series of single-scale, 3-field instruments for visually determining the colour of samples by direct comparison with c...
Leverantör: Lovibond Tintometer
Beskrivning: The RT300, RT400 and RT500 are versatile, portable spectrophotometers in a choice of diffuse/8° sphere or 0/45° optical geometry that are designed to ...
Leverantör: Lovibond Tintometer
Beskrivning: Comparator kit, Lovibond®, AF330, European Beer Convention (EBC) färgskala för mätning av öl och malt, Comparator 2000+ med Daylight 2000 dagsljustillsats (EBC-version), EBC-skivor, W680/OG/10 mm kyvetter, Applikation: Öl, malt och kola
Leverantör: Lovibond
Beskrivning: Lovibond® Comparator system 2000+ is an extremely versatile, modular system for testing water. The battery operated portable lighting unit can be int...
Leverantör: Lovibond Tintometer
Beskrivning: The PFX995 spectrophotometers are top of the range, versatile instruments that offer comprehensive colour data requirements for either t...
Leverantör: Lovibond Tintometer
Beskrivning: En serie automatiska spektrofotometriska kolorimetrar för objektiv färganalys av matoljor, kemikalier, petrokemiska ämnen, bränslen och andra transpar...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 34
no targeter for Bottom