Vill du logga in igen?
  • Produktkategori
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Cellräknare
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/06/18945006.jpg
VWR har cellräknar för noggrann och passande cellrälning. Manuella och mekaniska cellräknare som alla är enkla att använda. Det finns cellräknare med ljudsignal och klick för noggrann räkning, bärbara modeller, några med digitalt display. Elektroniska cellräknare har ett bredare spektra av information, partikelstorlek inkluderad.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"63"
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Counter-Pen™ is a combination marker and digital counter designed for the lab and plant. Each time a black mark is made with the felt-tipped pen, it a...
Leverantör:  NANOENTEK
Benämning:   Quartz grade optical plastic counting chambers applicable in blood analysis (hematology).
Artikel nummer : (720-1984)
Leverantör:  HEATHROW
Benämning:   This counter is suitable for counting blood cells, bacterial colonies, drops of liquid.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (734-2675)
Leverantör:  NANOENTEK
Benämning:   EVE™ is a benchtop automatic cell counter designed to measure cell count and viability accurately and precisely. It uses the standard trypan blue tech...
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (HERE1131803)
Leverantör:  HERENZ, HEINZ GMBH
Benämning:   Steel, chromium plated handheld cell counter.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (734-2477)
Leverantör:  ORFLO TECHNOLOGIES
Benämning:   Moxi™ Z är den enda automatiserade minicellräknaren som kombinerar Coulter-principen, vanligen använd i avancerade instrument, med en patenterad tunnf...
UOM:  1 * 1 KIT
Leverantör:  HEATHROW
Benämning:   Laboratory cell counters with a colourful design.
Leverantör:  MARIENFELD
Benämning:   Glas. För undersökning av cellsuspensioner med 2 uppsättningar rutnät. De är ingraverade i 2 slipade och polerade ytor på den upphöjda kanten i mitten...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 63
  1  2  3  4  5  6  7  8  Nästa