Du sökte efter: Kryokärl
Kryokärl är lösningen för säker hantering av flytande kväve och andra flytande gaser. Med en konstruktion av material med hög densitet har behållrarna hög resistens mot kemikalier och frätande vätskor. Vid eller smal öppning möjliggör överföring och hällning utan spill. Finns i olika storlekar och stilar.
Kryokärl är lösningen för säker hantering av flytande kväve och andra flytande gaser. Med en konstruktion av material med hög densitet har behållrarna hög resistens mot kemikalier och frätande vätskor. Vid eller smal öppning möjliggör överföring och hällning utan spill. Finns i olika storlekar och stilar.
30  results were found
SearchResultCount:"30"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: HDPE-flaska och lock. Okrossbara kärl för kortsiktig förvaring av isvatten, torris-lösningsmedel och flytande kväve.
Leverantör: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Beskrivning: Cryogenic storage vessel, Dish-shaped Dewar flask, SCH 9 CAL, Volym: 0,12 L, Material: Borosilikatglas, Int.Ø: 77 mm, Innerhöjd: 50 mm, Ytterdiam: 95 mm, Overall height: 90 mm
Leverantör: THERMO BRAND
Beskrivning: Designed for both liquid and vapor phase storage, the Thermo Scientific™ CryoExtra™ series features automated temperature monitoring and microprocesso...
Leverantör: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Beskrivning: Dewar flasks made of borosilicate glass 3.3 DIN/ISO 3585, for storing and tranporting of LN₂, CO₂ and other cooling liquids. Suitable as insulating fl...
Leverantör: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Beskrivning: Dewarkärl, försilvrat borosilikatglas, skyddshölje av blålakerad metall. För förvaring av flytande kväve, torris och andra kylmedel.
Leverantör: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Beskrivning: Dewar-kolvar gjorda av försilvrat borosilikatglas, skyddande överdrag av borstad aluminium.
Leverantör: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Beskrivning: Dewar flasks are made up of borosilicate glass 3,3 and stainless-steel cover. For storage of liquid nitrogen, dry ice and other coolants.
Leverantör: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Beskrivning: Försilvrat borosilikatglas, blålackerad metallskyddsöverdrag (B) eller rostfritt stål (B-E). För lagring och transport av flytande kväve, torris och t...
Leverantör: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Beskrivning: Dewar flasks are made of glass and are reliable and economical with a protective casing out of blue-coated metal. These are used in laboratory techniq...
Leverantör: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Beskrivning: Dewarkärl, Rostfritt stål, för förvaring och transport av flytande kväve torris eller andra kylmedier. De är vakuumisolerade och har ett temperaturomr...
Artikel nummer : (KGWA11624)
Leverantör: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Beskrivning: Dewar flask is an insulated stirrer flask made up of borosilicate glass 3.3. It is used for storage of liquid or solid media's and solid matters coola...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Beskrivning: Liquid nitrogen containers are made up of vacuum insulated stainless steel.
Leverantör: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Beskrivning: These containers are made from light aluminium with compound materials in the neck range and has super insolation foil in the vacuum space.
Leverantör: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Beskrivning: Dewar flask made of borosilicate glass 3,3. It is suitable for liquid or solid media's and solid matters.
Artikel nummer : (KGWA10911)
Leverantör: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Beskrivning: Dewar flask made of borosilicate glass 3,3 with blue-coated metal cover.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: AIR LIQUIDE CRYOTECHNIC
Beskrivning: Cryogenic storage vessel, LN₂ storage vessel TP 60, Volym: 60 L, Material: Aluminium, Ø hals: 50 mm, Innerhöjd: 815 mm, Max. flow: 3,5 l/min
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 30
no targeter for Bottom