Du sökte efter: Datalogger
Datalogger registrerar automatiskt mätdata även när personalen inte kan vara närvarande. De har interna eller externa sensorer med hög känslighet för att spela in data i vilken applikation eller miljö som helst. Med programmerbar uppföljning i en- eller multikanalsalternativ. Datalogger läser av data under långa perioder och varnar om förhållandena är onormala för säkerhet och optimal testkvalitet genom visuella eller auditiva larm.
Datalogger registrerar automatiskt mätdata även när personalen inte kan vara närvarande. De har interna eller externa sensorer med hög känslighet för att spela in data i vilken applikation eller miljö som helst. Med programmerbar uppföljning i en- eller multikanalsalternativ. Datalogger läser av data under långa perioder och varnar om förhållandena är onormala för säkerhet och optimal testkvalitet genom visuella eller auditiva larm.
82  results were found
SearchResultCount:"82"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: These data logging thermometers with Ethernet offer an easy and secure way to connect your smartphone, tablet or personal computer remotely with your ...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: This temperature logger can display, record and report data during storage, handling and transportation of products.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: These loggers travel with shipments to track relative humidity and temperature. For complete flexibility, the user-defined recording interval may be s...
Artikel nummer : (620-1965)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: This stand-alone data logger records readings on a removable SD card. The card reader (supplied) plugs into any USB computer port for an instant repor...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (620-2694)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: TraceableLIVE® provides simple, digital monitoring of CO₂, temperature and humidity in greenhouses, micro labs, biofuel research and other environment...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: TraceableGO Bluetooth temperature and humidity dataloggers fill in the unknowns between destinations. Bluetooth device is the ideal transit partner fo...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Easily access collected data between destinations with Bluetooth® data loggers.
Leverantör: EBRO
Beskrivning: Standard temperature and humidity data logger with internal humidity sensor and a memory capacity of 40 000 measurements.
Artikel nummer : (SENA0096647494944)
Leverantör: SenseAnywhere
Beskrivning: The SenseAnywhere AccessPoint is an economic plug and play device that connects SenseAnywhere’s wireless Sensors to the Cloud service of SenseAnywhere...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (TEST0563.4407)
Leverantör: TESTO
Beskrivning: Airflow Combokit 2 equipped with clearly structured measurement menu for volume flow and parallel determination of air velocity, differential pressure...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: EBRO
Beskrivning: Logger för temperatur- och luftfuktiget, kan registrera data automatiskt. LCD-displayen visar uppmätt värde, batterinivå samt mätenhet. Vattentät logg...
Sale
Leverantör: EBRO
Beskrivning: EBI 11 mini dataloggare anses vara den perfekta lösningen för trånga utrymmen, genom att erbjuda temperatur- och tryckmätningar i trånga utrymmen.
Leverantör: EBRO
Beskrivning: Temperature logger, EBI 25-T with internal temperature sensor, Mätområde: T: −30…+60 °C, Noggrannhet: T: ±0,5 °C (−20…+40 °C); ±0,8 °C ( for remaining measurement range), Upplösning: T: 0,1 °C
Leverantör: EBRO
Beskrivning: Dessa lättanvända dataloggrar med USB-anslutning övervakar temperaturen och/eller luftfuktigheten under transport och förvaring av läkemedel, medicins...
Leverantör: EBRO
Beskrivning: EBI 25-TX for wireless monitoring of temperature measurements ensures that perishable goods are produced and stored at the right conditions at all tim...
Artikel nummer : (620-1974)
Leverantör: EBRO
Beskrivning: These single-use data loggers are suitable for single-use temperature monitoring during transport of pharmaceutical products, food, medicine and other...
UOM: 1 * 10 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 82
no targeter for Bottom