Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (28)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Datalogger, temperatur och fuktighet
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/05/18989905.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"33"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   TraceableGO Bluetooth temperature and humidity dataloggers fill in the unknowns between destinations. Bluetooth device is the ideal transit partner fo...
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   These data logger are available with or without hygrometer, recording temperature or temperature and humidity data for 30 days. Hourly data recorded f...
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   This stand-alone data logger records readings on a removable SD card. The card reader (supplied) plugs into any USB computer port for instant report.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   These loggers travel with shipments to track relative humidity and temperature. For complete flexibility, the user-defined recording interval may be s...
Leverantör:  EBRO
Beskrivning:   Logger för temperatur- och luftfuktiget, kan registrera data automatiskt. LCD-displayen visar uppmätt värde, batterinivå samt mätenhet. Vattentät logg...
Leverantör:  EBRO
Beskrivning:   These easy to use data loggers with USB connection monitor the temperature and/or the humidity during transport and storage of sensitive goods like me...
Leverantör:  TESTO
Beskrivning:   Humidity probe including 4 attachable teflon protection caps, För: 635
Leverantör:  EBRO
Beskrivning:   Övervakningssystemet EBI 25 består av en datalogger, IF 400-interface, en dator eller en server samt en programvara för utvärdering och övervakning. A...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 33
  1  2  3  4  5  Nästa 