Du sökte efter: Uppslutningssystem
VWR har automatiska och halvautomatiska uppslutningssyste. Bänkvarianten kommer med en eller fler provplatser för att behandla en större mängd prov på samma gång.
VWR har automatiska och halvautomatiska uppslutningssyste. Bänkvarianten kommer med en eller fler provplatser för att behandla en större mängd prov på samma gång.
36  results were found
SearchResultCount:"36"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: Merck
Beskrivning: Blandindikator 5 för ammoniaktitreringar
Leverantör: Merck
Beskrivning: Utöver de traditionella 5 g Kjeldahl-tabletterna, som tillsätts som katalysator kan Merck Millipore erbjuda 3,5 g-tabletten. Detta ger den flexibilite...
Artikel nummer : (1.08030.1000)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Kjeldahl catalyst acc. to Wieninger, Innehåller: >94% Na₂SO₄; >1,45% CuSO₄; >1,5% Se
UOM: 1 * 1 kg
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Kjeldahl tabletter är katalysatorer som främjar nedbrytningssteget i Kjeldahl-metoden fär kvävebestämning.
Artikel nummer : (330666A)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: This product is not available in all countries. Please check with your local Avantor International office or supplier.
UOM: 1 * 1 Each
Leverantör: Bohlender
Beskrivning: Dimensionally stable basic vessel and screw cover made of TFM, homogenous, non porous surface.
Artikel nummer : (ACRO243920025)
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Kjeldahl tablets with selenium (Wieninger), 5 g, Innehåller: Na₂SO₄: 4875 mg, Cu(II)SO₄.5H₂O: 75 mg; Se: 50 mg, Diam.: 18 - 20 mm
UOM: 1 * 2,5 kg
Leverantör: VELP SCIENTIFIC
Beskrivning: A series of thermoreactors for digestion of samples for a range of analyses including COD, heavy metal, non metallic elements. The ECO 6 has the possi...
Leverantör: VELP SCIENTIFIC
Beskrivning: DK digesters are traditional digesters, consisting of an aluminium heating block that offers excellent thermal homogeneity, heating up to 450 °C, prov...
Leverantör: VELP SCIENTIFIC
Beskrivning: Fully automatic Kjeldahl digestion units for nitrogen analysis and protein determination that incorporate the TEMS™ technology for savings in terms of...
Leverantör: THOMPSON & CAPPER
Beskrivning: Kjeldahl catalyst reagents in a convenient tablet form with a range of tablets to suit general and specific applications.
Artikel nummer : (BEHRB00217638)
Leverantör: BEHR
Beskrivning: The complete sample clean up station includes dropping funnel, clean-up column with glass frit, reducing flasks and stand.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: SciLabware
Beskrivning: PYREX®, borosilicate glass arsenic determination apparatus designed for the estimation of arsenic and antimony.
Artikel nummer : (BIBB280MC)
Leverantör: SciLabware
Beskrivning: Convenient assembly of Quickfit® glassware for Kjeldahl digestion (nitrogen determination) and distillation.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (BEHRB00217639)
Leverantör: BEHR
Beskrivning: In the behrotest® nitrogen station, solvent is evaporated under ambient temperature conditions by using a mild nitrogen flow. A distributor leads the ...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: PARR
Beskrivning: Digestion vessels with PTFE liners designed specifically for the microwave. A high-strength, transparent, microwaveable material surrounds the chemica...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 36
no targeter for Bottom