Du sökte efter: Spädningsutrustning
Spädningsapparater är designat för att automatiskt tillsätta lösningar i bestämda mängder. Automatiserad utrustning ger mindre variation och bättre reproducerbarhet. Spädningsapparater kan programmeras på flera olika sätt men är enkla att hantera ändå.
Spädningsapparater är designat för att automatiskt tillsätta lösningar i bestämda mängder. Automatiserad utrustning ger mindre variation och bättre reproducerbarhet. Spädningsapparater kan programmeras på flera olika sätt men är enkla att hantera ändå.
10  results were found
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Gravimetric dilutors are used for the dilution of a sample before microbiological analysis. Robotic arm with the 5 kg model features easy sample dropp...
Sale
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Gravimetric dilutors are used for the dilution of a sample before microbiological analysis.
Leverantör: HAMILTON BONADUZ
Beskrivning: Microlab® 600 med dubbla sprutor är ett halvautomatiserad spädningsapparat som kan utföra spädningar upp till 1: 50 000 i ett enda steg. Stegmotorn me...
Leverantör: INTERSCIENCE
Beskrivning: DiluFlow® Elite automatically dilutes in seconds a solid sample with the appropriate weight of diluent with full traceability. Programmable and...
Leverantör: INTERSCIENCE
Beskrivning: DiluFlow® Pro automatically dilutes in seconds a solid sample with the appropriate weight of diluent with traceability. With its robotic arm an...
Leverantör: INTERSCIENCE
Beskrivning: DiluFlow® is a gravimetric dilutor for the dilution of the sample before its microbiological analysis.
Leverantör: IUL Instruments SA
Beskrivning: The Smart Dilutor W automates and facilitates the precise gravimetric dilution of samples, that is a key process stage in microbiology laboratories.Th...
Artikel nummer : (710-0862)
Leverantör: IUL Instruments SA
Beskrivning: Equipment specifically designed to facilitate the controlled addition of media into a homogeniser/lab blender bag using a load cell. The Pinch Dilutor...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Aes Laboratoire
Beskrivning: The Dilumat™ series of gravimetric diluters feature a detachable control unit with a modern, user friendly and intuitive interface, that enables remot...
Artikel nummer : (GOSSS-DILUTER-1)
Leverantör: Corning
Beskrivning: The Corning® Gosselin™ S-Diluter-1 is an automated food sample diluter suitable for the analysis of a range of sample sizes from 50 to 400 ml.
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom