Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (107)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
dispenser
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/71/18944971.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"41"
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Variable volume, autoclavable.
Artikel nummer : (613-5281)
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Variable volume, autoclavable.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Ställbar volym, autoklaverbar.
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Digitrate Pro™ combines modern design, with precise, accurate and convenient dispensing. Its head can be conveniently rotated 360° for operator safety...
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Variable volume, autoclavable.
Artikel nummer : (612-3874)
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Digitrate™’s head can be conveniently rotated 360° for operator safety and comfort, whilst the see-through barrel ensures bubble-free titration. The r...
UOM:  1 * 1 Items
Utgått
Leverantör:  Brand
Benämning:   Fixed volume or variable volume, analogue-adjustable or Digital Easy Calibration.
Leverantör:  Brand
Benämning:   Fixed volume or variable volume, analogue-adjustable or Digital Easy Calibration.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 41
  1  2  3  4  5  6  Nästa