Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Du sökte efter: "destillationssystem-foer-kjeldahl"
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/54/18989454.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
Sortera efter:
Leverantör:  VELP SCIENTIFIC
Benämning:   The UDK 169 distillation and titration system is designed to perform nitrogen and protein determination according to the Kjeldahl Method (TKN) in the ...
Leverantör:  VELP SCIENTIFIC
Benämning:   The UDK 139 is a semi-automatic model offering greater automation and a wider range of programming options compared to the UDK 129. This unit runs aut...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  VELP SCIENTIFIC
Benämning:   The UDK 149 is a more flexible solution for laboratories performing Kjeldahl distillation. It is fully automatic and can be easily connected to a larg...
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (701-0227)
Leverantör:  VELP SCIENTIFIC
Benämning:   The UDK 159 combines all the advantages of a fully automatic distillation with the added benefits of integrated colorimetric titration (AOAC approved)...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  VELP SCIENTIFIC
Benämning:   The UDK 129 unit is the entry level model for accurate and precise nitrogen and protein determination according to the Kjeldahl Method (TKN). This uni...
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (WITG2.530.000)
Leverantör:  WITEG LABORTECHNIK GMBH
Benämning:   Destillationssystem, Kjeldahl, Apparat för makro-Kjeldahl-destillering, komplett, Volym: 500 ml
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  BEHR
Benämning:   Destillationssystem, Kjeldahl, Manual, Steam distillation apparatus, distilling time approx. 2 - 3 minutes, Manual
UOM:  1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 7  av 7