Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Du sökte efter:
Frystorkar
6  results were found
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/61/18945261.jpg
Frystorkar och frystorksystem i olika varianter. Frystorkar med uppsamlare för temperaturer -50°C , -84°C eller -105°C, torkkammare med 12 eller 16 portar och fler ventilar. Bänk- och golvmodeller finns.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Leverantör:  LABCONCO
Beskrivning:   Passar för frystorkningsapplikationer på forsknings- och testanläggningslaboratorier. Modell med -50 °C kondensator finns med volym från 1 till 18 l. ...
Leverantör:  LABCONCO
Beskrivning:   FreeZone® console freeze dryers with or without stoppering tray dryers are designed for lyophilising moderate to large loads and stoppering vials or s...
Leverantör:  LABCONCO
Beskrivning:   FreeZone® benchtop freeze dryers are designed for lyophilising light to moderate sample loads. The compact design is ideal for laboratories with limit...
Leverantör:  LABCONCO
Beskrivning:   Torkar, FreeZone®, Tray dryer, bulk, with 6-port manifold, Schuko-plug, 820×550×690 mm
Artikel nummer : (LBCP7522700)
Leverantör:  LABCONCO
Beskrivning:   Benchtop freeze drying system, type 304 stainless steel with 12 ports, -75 °C. Ideal for the laboratory with occasional lyophilisation requirements, t...
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (LBCP780701030)
Leverantör:  LABCONCO
Beskrivning:   These FreeZone® small tray dryers provide precise control and program flexibility for consistent performance and are designed for lyophilising small t...
UOM:  1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 6  av 6