Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (4)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Du sökte efter: "elektrofores-stroemfoersoerjning"
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/83/18945183.jpg
Strömförsörjning till elforessystem.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
Sortera efter:
Leverantör:  GE Healthcare - Life Sciences
Benämning:   EPS-strömförsörjningsenheterna lämpar sig för en mängd olika elektrofores- och blottingtillämpningar. Dessa strömförsörjningsenheter är utformade för ...
Leverantör:  CONSORT
Benämning:   Ett fullständigt sortiment strömförsörjningsenheter för elektroforestillämpningar, t.ex. DNA-sekvensering, isoelektrisk flatbäddsfokusering, horisonte...
Artikel nummer : (732-2381)
Leverantör:  HOEFER ELECTROPHORESIS
Benämning:   The midrange PS600 power supply is designed for electrophoresis and blotting techniques, including large format and high throughput applications. The ...
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (732-1693)
Leverantör:  HOEFER ELECTROPHORESIS
Benämning:   The PS200HC 200 V high current power supply is ideal for large electrophoretic blotting applications and for low voltage electrophoresis runs. The sma...
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (732-1695)
Leverantör:  HOEFER ELECTROPHORESIS
Benämning:   The versatile PS300B power supply is designed for most electrophoresis techniques.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  Expedeon
Benämning:   [EN]MINI POWER SUPPLY + TIMER 1 * 1 Items
Artikel nummer : (720-2855)
Leverantör:  OWL SCIENTIFIC
Benämning:   Ideal for DNA, RNA and protein electrophoresis, the Owl™ EC-300XL2 power supply has a power-off memory that retains settings after shut-down. Owl™ EC-...
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (OWLAEC200XL2)
Leverantör:  OWL SCIENTIFIC
Benämning:   Ideal for DNA, RNA and protein electrophoresis, as well as electroblotting, the Owl™ EC-200XL2 power supply has a power-off memory that retains settin...
UOM:  1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 12
  1  2  Nästa