Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (12)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Horisontell gelelektroforessystem
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/03/18989403.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"45"
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   kuroGEL Midi 13 horisontell gelelektroforesenhet är idealisk för analytiska och preparativa studier av nukleinsyror.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   kuroGEL Maxi 20 horisontell gelelektroforesenhet är idealisk för att ge högupplösta band vid analytiska och preparativa studier av nukleinsyror. Gelbr...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   KuroGEL Mini 6, horisontellt, är idealiskt för metoder för rutinberedning och analytisk elektrofores.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   The 96-well format horizontal gel electrophoresis unit is compatible with 8-channel multi channel pipettes and matches up with the standard 96-well pl...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   shiroGel horisontella elektroforessystem och tillbehör är designade för att möjliggöra enkel användning och säker drift. Modellerna är konstruerade fö...
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   kuroGEL Mini Plus 10, horisontellt, är idealiskt för analytiska och preparativa studier av nukleinsyror.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Modell kuroGEL Midi Plus 15 har ett populärt format med avseende på gelbrickans storlek och kammarnas provkapacitet. Systemet erbjuder dessutom altern...
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (700-0741)
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   The smallest of all the PerfectBlue electrophoresis systems, the Mini S can be used for up to 24 samples enabling short and rapid sample separation. T...
UOM:  1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 45
  1  2  3  4  5  6  Nästa