VWR® kuroGEL, Elektroblotter för Verti Dual elektrofores
Leverantör: VWR
VWR®
700-7283EA 7225 SEK
700-7283
VWR® kuroGEL, Elektroblotter för Verti Dual elektrofores
Blottingutrustning
Dessa elektroblotenheter erbjuder ett säkert och lätthanterligt system för överföring av nukleinsyra eller proteiner från gelmatris till lämpligt blottingmembran. Enheten finns i två storlekar och kan användas för blotanalys av upp till 2 geler på 10×10 cm eller 20×20 cm.
  • Kasetterna är färgkodade och har en låsmekanism som stabiliserar gelen och eliminerar risken för gelmigration under införsel i tanken
  • Kasetternas asymetri förhindrar att blotten sätts in mot fel strömriktning
Leveransinformation: Varje modul på 10×10 cm levereras med två 10 cm kompressionskassetter och 2 små fiberdynor. Varje modul på 20×20 cm levereras med två 20 cm kompressionskassetter och 2 stora fiberdynor.