Du sökte efter: Vertikal gelelektroforessystem
14  results were found
SearchResultCount:"14"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (700-0292)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: The shiroGEL mini vertical PAGE system is modular, allowing PAGE and electroblotting to be carried out in the same tank, simply by changing the insert...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: The shiroGEL vertical 20 offers application flexibility and is distinguished by its ease of gel casting and set-up, requiring only four screws to secu...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: The PerfectBlue Twin S system is designed for rapid separation of typical 10×10 cm mini gels. Due to its small size and a separation capacity of 6 to ...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: The largest of the series, the Twin L can accommodate 20×20 cm gels for the simultaneous separation of up to 50 samples making this system ideally sui...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Extra wide, for gels 20×10 cm, Twin ExW S is ideally suited to rapid analytical separations or large sample separation. The combination of the triple-...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: For 16×14 cm gels, the Twin M is a versatile system for SDS PAGE applications, in addition to non denaturing electrophoresis of proteins, SSCPs and di...
Artikel nummer : (730-0311)
Leverantör: OWL SCIENTIFIC
Beskrivning: Owl™ P81är ett kompakt, enkelsidigt vertikalelektroforessystem för snabb proteinanalys.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (720-2856)
Leverantör: OWL SCIENTIFIC
Beskrivning: Elektroforessystem, Dual gel vertical gel electrophoresis, Dual gel, uncooled, Owl P82, 100×80 - 100 mm
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: OWL SCIENTIFIC
Beskrivning: The Owl™ P9DS dual gel system is designed for quick and easy casting and running of one or two gels on the same device. When used with the available c...
Artikel nummer : (732-1427)
Leverantör: EDVOTEK EUROPE LTD
Beskrivning: MV10 är avsedd för separation av proteiner med polyakrylamidgeler, rymmer en 9×19 cm gelkassett och är kompatibel med de flesta färdiggjutna och egent...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (80-6479-57)
Leverantör: Cytiva
Beskrivning: The key to outstanding, reproducible electrophoresis results is temperature control. Gels unequally cooled on their two faces produce slanted bands ap...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (80-6418-77)
Leverantör: Cytiva
Beskrivning: The simple, modular design of miniVE vertical electrophoresis system consolidates all the small parts for electrophoresis and blotting into one conven...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Roth Carl
Beskrivning: Elektroforessystem, Vertical dual plate electrophoresis, Mini vertical dual plate, Coolable, 200×140 mm, Volym: 20 gels
Leverantör: Roth Carl
Beskrivning: Elektroforessystem, Vertical dual plate electrophoresis, Maxi vertical dual plate, Coolable, 285×275 mm, Volym: 48 gels
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 14 of 14
no targeter for Bottom