Du sökte efter: Elektroporeringssystem
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: EPPENDORF
Beskrivning: Multiporator® är utformad för elektroporation av eukaryotiska celler. Används inom transfektion av djur- och mänskliga celllinjer, embryonala stamcell...
Leverantör: BTX
Beskrivning: Gemini twin-wave electroporators are flexible systems allowing both square wave and exponential decay wave electroporation in a single unit. These wav...
Leverantör: BTX
Beskrivning: The ECM™ 630 is an exponential decay wave electroporation generator providing a broad range of voltage and time constants for full flexibility in vary...
Leverantör: BTX
Beskrivning: The ECM™ 830 is a square wave pulse generator designed for in vitro and in vivo electroporation applications. Square wave technology provides the adva...
Artikel nummer : (BTXI45-0654)
Leverantör: BTX
Beskrivning: The High Throughput ECM™ 630 system offers a multi-well electroporation technology for processing multiple samples in seconds. Using the HT multi-well...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: BTX
Beskrivning: Elektroporeringssystem, BTX, AgilePulse™ in vivo (intra-dermal), Med: AgilePulse™ ID pulse generator, parallel needle array handle, 4×2mm needle array 4 mm gap (3 each), 6×2 mm needle array 4 mm gap (3 each), cables and manual
Leverantör: BTX
Beskrivning: The ECM 2001+ is a multifunctional electrofusion and square wave electroporation generator. The ability to generate both AC and DC waves allows for fa...
Leverantör: BTX
Beskrivning: The High Throughput ECM™ 830 system offers a multi-well electroporation technology for processing multiple samples in seconds. Using the HT multi-well...
Leverantör: BTX
Beskrivning: The ECM 399 system is an economical electroporation system for gram negative bacteria and yeast applications. Ideal for basic transformation in resear...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom