Elektroporatorer, Multiporator®
Leverantör: Eppendorf
Multiporator®
732-6003EA 0 SEK
732-6003 EPPE4308031.000 700-1284 732-0114
Elektroporatorer, Multiporator®
Elektroporeringssystem Elektroporatorer
Multiporator® är utformad för elektroporation av eukaryotiska celler. Används inom transfektion av djur- och mänskliga celllinjer, embryonala stamceller, primärceller, oocyter och växtceller.
Specialframställda elektroporationsbuffertar är mykoplasmatestade och sterila, pyrogen- och endotoxinfria.