Du sökte efter: Indunstare
Indunstare tar bort lösningsmedel från föreningar för att rena och koncentrera material. Med hjälp av rörelse-, ång- eller vakuumpålagda värmetekniker är provet säkrare för testing och lagring. Att skapa mer homogena prover, förfaranden som normalt skulle vara svåra att genomföra, är enklare och ger mycket reproducerbara resultat. Kan passa alla vanliga bänkutrymmen, det går enkelt att göra justeringar för korrekt komponentisolering. Indunstare och rotationsindunstare tillåter användning av mindre kvantiteter och håller således kostnadnerna nere.
Indunstare tar bort lösningsmedel från föreningar för att rena och koncentrera material. Med hjälp av rörelse-, ång- eller vakuumpålagda värmetekniker är provet säkrare för testing och lagring. Att skapa mer homogena prover, förfaranden som normalt skulle vara svåra att genomföra, är enklare och ger mycket reproducerbara resultat. Kan passa alla vanliga bänkutrymmen, det går enkelt att göra justeringar för korrekt komponentisolering. Indunstare och rotationsindunstare tillåter användning av mindre kvantiteter och håller således kostnadnerna nere.
30  results were found
SearchResultCount:"30"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: This is an essential instrument for use in chemical laboratories for efficient and gentle removal of solvents from samples by evaporation. It offers a...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: This is a basic chemical laboratory instrument suitable for evaporation, distillation and separation of chemicals. It can be used as a multifunctional...
Sale
Leverantör: LABCONCO
Beskrivning: These systems use vacuum along with heat and vortex motion to help speed evaporation and provide an alternative to traditional centrifugal evaporation...
Artikel nummer : (535-0107)
Leverantör: LABCONCO
Beskrivning: The CentriVap micro IR vacuum concentrator has a very small footprint and therefore fits in tight spaces. It is ideal for small samples such as DNA an...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Beskrivning: Hei-VAP Expert Control rotary evaporators allow central control of all process parameters: Vacuum, cooling temperature, rotation and heating bath temp...
Leverantör: LABCONCO
Beskrivning: CentriVap® vacuum concentrators are available as complete systems or system packages. The acid resistant model is recommended for corrosive solvents (...
Leverantör: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Beskrivning: These evaporators are equipped with proven smart details such as Easy-Clip, patented clamping sleeve, lift stop to limit immersion depth and universal...
Leverantör: LABCONCO
Beskrivning: CentriVap® vakuumkoncentratorer finns i en rad olika konfigurationer. CentriVap® DNA-modellen levereras med en inbyggd 34 liter/min membranpump, två 1...
Leverantör: LABCONCO
Beskrivning: Combine the separate concentrator and cold trap components into one space-saving console and include casters for portability from laboratory to labora...
Leverantör: LABCONCO
Beskrivning: The refrigerated CentriVap centrifugal concentrator is designed to rapidly concentrate multiple small heat-sensitive samples, such as RNA and proteins...
Leverantör: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Beskrivning: Storskaliga förångare upp till 20 L.
Leverantör: LABCONCO
Beskrivning: This system uses nitrogen blow down, vortex motion and heat to speed evaporation of up to 48 small samples or eight 450 milliliter samples at once.
Sale
Leverantör: LABCONCO
Beskrivning: Effektiv, automatiskt indunstningssystem, som kan användas för många olika aggressiva kemikalier. I RapidVap N₂-system riktas ett flöde kväve eller to...
Leverantör: LABCONCO
Beskrivning: This evaporator speeds evaporation of up to 50 samples at the same time using dry heat and nitrogen blow down. Unlike water bath heaters, the dry bloc...
Leverantör: IKA
Beskrivning: The RV 3 rotary evaporator is the ideal entry-level model from the IKA rotary evaporator portfolio. It is suitable for a multitude of uses in the chem...
Leverantör: IKA
Beskrivning: Rotary evaporators with integrated heating bath, features include an innovative control concept with a bright, high-contrast, TFT, colour-graphic cont...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 30
no targeter for Bottom