Rotationsindunstare, RV 10 digital
Leverantör: Avantor
IKAA10004805EA 0 SEK
IKAA8031543BOM3 IKAA8031543BOM2 IKAA8031543BOM1 IKAA10004803 IKAA10004804 IKAA10004805 IKAA8024100 IKAA10004806 IKAA10004807 IKAA8031542BOM2 IKAA8031542BOM1 IKAA8031542BOM4 IKAA8031542BOM3 IKAA8031543BOM4 IKAA10003246 IKAA10004799 IKAA10004800 IKAA10004801 IKAA10004802
Rotationsindunstare, RV 10 digital
Indunstare Rotationsindunstare
Rotationsindunstare med inbyggt bad, säker och enkel drift med ergonomisk kontrollpanel på framsidan.
  • Alla modeller har elektrisk lift med säkerhetsstopp
  • Digital visning av hastighet och badtemperatur
  • IR-interface för dataöverföring från badet till kontrollenheten
  • Digitalt bad med mikroprocessorstyrd kontrollenhet kan användas med olja eller vatten. Bärhandtag för ökad säkerhet
  • RS232-utgång för koppling till labworldsoft®-programvara (tillval) som möjliggör drift i automatiskt läge
Motordriven lift med slaglängd 140 mm med 'säkerhetsstopp', vilket innebär att om strömmen går lyfts indunstningskolven automatiskt upp ur badet. Kan programmeras för att påskynda indunstningen genom att med jämna mellanrum ändra indunstningskolvens rotationsriktning. Badets temperatur regleras med en mikroprocessorstyrd kontrollenhet.
Leveransinformation: Supplied with water/oil bath, 1 L evaporation flasks (NS 29/32), 1 L receiving flasks (KS35/20) and condensing glassware set (except Flex Package which is supplied without glassware).
Please note: A vacuum source, vacuum-check valve and cooling system are required but not supplied. Please contact your local Avantor sales office for advice and details.
Observera: * With transparent plastic coating
** Delivered only with bath, vapour tube, clamps for glassware and Woulf bottle. This package enables the customer to select the glassware set-up for their specific application.
See 'Glassware and accessories for rotary evaporators RV 10/RV 8' for details of glassware available for the Flex Package