Du sökte efter: Extraktionssystem, automatiska
6  results were found
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (GILI2614010)
Leverantör: GILSON LCMS
Beskrivning: This ASPEC® system for positive pressure solid phase extraction (SPE) automation maximises throughput by processing up to four samples in parallel. Wi...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (GILI26150006)
Leverantör: GILSON LCMS
Beskrivning: This compact ASPEC® system combines positive pressure solid phase extraction (SPE) with small footprint and precise liquid handling for reliable autom...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (VELPF30520204)
Leverantör: VELP SCIENTIFIC
Beskrivning: In order to perform a reliable raw fibre analysis, the sample must have a low fat content (\<1%). For those samples that exceed this value, a prelimin...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: VELP SCIENTIFIC
Beskrivning: A fully automated and cloud enabled solvent extractor capable of a high sample throughput, offering state-of-the-art technology for a fast, precise an...
Leverantör: VELP SCIENTIFIC
Beskrivning: The SER 148/3 and SER 148/6 can be used to separate a substance or a group of elements (e.g. fat) from solid and semi-solid samples according to the R...
Artikel nummer : (BEHRB00218451)
Leverantör: BEHR
Beskrivning: These extractors can be used to separate a substance or a group of elements from samples according to the Randall technique. It features lever assembl...
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom