Vill du logga in igen?
  • Produktkategori
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
dragskap
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/66/18945266.jpg
Dragskåp ger nödvändigt skydd för både material och personal. De skyddar mot exponering till ämnen som kan vara skadliga för process eller hälsa. Finns i modeller som kan kopplas till ventilation eller recirkulerande, luckan kan justeras och är tillverkad av klart säkerhetsglas för enkel insyn. Inbyggda fläktar garanterar att luftflödet förblir konstant och att luften passerar genom filter av hög kvalitet för att avlägsna rök eller ångor.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"90"
Sortera efter:
Artikel nummer : (732-2541)
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   The VWR® PCR Workstation offers twin decontamination action by UV inactivation of airborne and surface-bound contaminants and, therefore, represents a...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  GRANT INSTRUMENTS LTD.
Benämning:   Advanced benchtop UV cabinet providing aseptic conditions for a variety of biomedical and biochemical procedures. Robust general purpose stainless ste...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  GRANT INSTRUMENTS LTD.
Benämning:   Advanced benchtop UV cabinet providing aseptic conditions for a variety of biomedical and biochemical procedures. The large capacity stainless steel U...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  AZBIL TELSTAR BENELUX B.V.
Benämning:   BioVanguard Green Line is a Class II cabinet range which offers simplicity, robustness and high reliability and ensures the highest level of protectio...
Leverantör:  ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
Benämning:   Ductless fume hood, captair®, Captair® Smart 481 1P2C with one HEPA and two carbon filters GF4/AS (for organic vapours), Material: Galvanized Steel, B×D×H, utv: 1245×615×1285 mm, B×D×H, inv: 1176×533×1100 mm, Belysning: LED > 650 lux
Leverantör:  AZBIL TELSTAR BENELUX B.V.
Benämning:   Sterilator, CS 1201, Pre-filter G3 + HEPA/ULPA H14
Leverantör:  ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
Benämning:   The new Captair® Smart ductless filtering hoods are designed with a simple and innovative way of communication. Smart Technology, simple and intuitive...
Leverantör:  ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
Benämning:   Ceiling-mounted laboratory-grade filtration unit.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 90
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Nästa