Handskbox, lättvikt, Captair®-pyramid
Leverantör: Erlab
captair® Pyramid®
135-1734EA 5200 SEK
135-1734
Handskbox, lättvikt, Captair®-pyramid
Handsboxar
Ett bärbart isoleringshölje som ger skydd för användaren och provet.
  • Light isolation enclosure with zipper opening, mobile and disposable
  • Simple structure, easy to assemble at almost any location
  • Gas insertion valve for inert gas applications
  • Slanted panels for improved visibility
  • Optimal air-tightness of the enclosure
Captair®-pyramiden skyddar mot spill, är idealisk att använda under inert atmosfär och vid hantering som kräver skydd från damm eller fukt. Captair®-pyramiden kan enkelt transporteras från fältet eller från andra platser direkt till ett laboratorium för vidare analys. Höljet har ett internt munstycke som är kopplat till en yttre ventil vilket möjliggör anslutning till en vakuumpump.
Kan användas för insamling av bevismaterial på plats, fingeravtrycksanalys och öppnande av misstänkta paket.
Leveransinformation: Supplied with PVC medical gloves (size XL) and factory test certificate. Units are tested by inflating the enclosure with compressed air at 2,5 mm Hg.