Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
LAF-bänkar
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/67/18989467.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
Sortera efter:
Artikel nummer : (TELR1638490)
Leverantör:  AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES S.L
Benämning:   LAF-bänkar med vertikalt flöde är en idealisk lösning för hantering av ofarliga ämnen och ofarliga biologiska prover där produktsterilitet är ett måst...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  LABCONCO
Benämning:   It offers a choice to protect materials that do not generate harmful aerosols or vapors. Its been designed with 99,99% efficient HEPA filter, the air ...
Leverantör:  AZBIL TELSTAR BENELUX B.V.
Benämning:   Cytolator, CS 1202, Pre-filter G3 + HEPA/ULPA H14
Leverantör:  AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES S.L
Benämning:   Telstar Aeolus H Serie is a high quality horizontal laminar flow workbench range for handling non-hazardous materials that require a particle free env...
Leverantör:  AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES S.L
Benämning:   Telstar Aeolus V Serie is a high quality vertical laminar flow workbench range for handling non-hazardous materials that require a particle free envir...
Leverantör:  LABCONCO
Benämning:   Purifier Vertical Clean Benches direct HEPA-filtered air downward over the work area to provide ISO Class 5 (formerly Class 100) conditions and protec...
Leverantör:  HERAEUS
Benämning:   Heraguard™ ECO Clean Bench cabinets are ideal for laboratory applications where sample protection is required. Due to DC motors, Heraguard™ ECO Clean ...
Leverantör:  asecos
Benämning:   Dessa produkter med laminärt luftflöde tillhandahåller en arbetsplats med renrumsförhållanden med partikelreducerad luft i ett normalt ventilerad områ...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 11
  1  2  Nästa