Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Extraktionsskåp
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/09/18945209.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Leverantör:  Bohlender
Beskrivning:   Anodized aluminium frame with panels made of polycarbonate.
Leverantör:  CleanAir by Baker
Beskrivning:   Pulverskåp som kan användas där skadliga pulver eller damm frigörs, t.ex. vid vägning. Dragskåpen säkerställer högsta skydd för användaren och miljön....
Leverantör:  Sartorius
Beskrivning:   These safety weighing cabinets has greater protection and reliability in weighing hazardous powdered compounds. The constant inlet air velocity and sp...
Leverantör:  LABCONCO
Beskrivning:   In nanoparticle manipulation and dry powder chemical handling, enclosures keep hazardous powders and particulates contained. Room air is pulled into t...
Artikel nummer : (BIGNCT0200/01)
Leverantör:  BIGNEAT LTD.
Beskrivning:   Cleantec LEV system is designed to solve fume, dust and odour problems. Efficient filtration within a powerful extraction system removes hazardous mat...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  BIGNEAT LTD.
Beskrivning:   For protection from particles whilst weighing and handling powders. Two-stage filtration is used in these particulate filtration systems. Firstly a pr...
Leverantör:  BIGNEAT LTD.
Beskrivning:   Extraction cabinet, Powder weighing cabinet Excel Plus 1206, 1200 mm wide for operator protection, with pre-filter and HEPA filter, Filter: +, B×D×H, utv: 1220×725×1167 mm, B×D×H, inv: 1170×605×790 mm
Artikel nummer : (LBCP3960302)
Leverantör:  LABCONCO
Beskrivning:   XPert™ balance enclosures provide user protection by keeping powders, particulates and fume contained during weighing procedures. They are well suited...
UOM:  1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 14
  1  2  Nästa