Du sökte efter: Inredning
283  results were found
SearchResultCount:"283"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Polerad granit. Fyra absorberande fötter dämpar överföringen av främmande vibrationer till denna platta, vilket gör den lämplig inte bara för vägning ...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Hyllor, Reinforced stainless steel wire shelf, with slides set, 1030×560 mm, max. shelf workload: 100 kg, För: IL 400CR Premium cooled incubator
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Hyllor, Stainless steel wire shelf, with slides set, 790×470 mm, max. shelf workload: 25 kg, För: IL 400CR Premium cooled incubator
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Hyllor, Stainless steel raised shelf, För: VWB2 12
Artikel nummer : (611-2549)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: High performance micro balances and analytical balances should be placed in an environment where interfering vibration is at a minimum, to give fast r...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Metro International
Beskrivning: Hyllor, Fast stolpe, SiteSelect™, metroseal 3, 1 895 mm hög, För: Super Adjustable Super Erecta®-hyllor, Super Erecta®-hyllor, Super Erecta Pro™-hyllor
Artikel nummer : (METO1242C)
Leverantör: Metro International
Beskrivning: Chrome plated wire shelves is an easy-to-assemble system that puts space to work practically anywhere.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Palbam
Beskrivning: Bootie benches are designed as a swing over bench and a storage solution for booties/shoes.
Leverantör: Metro International
Beskrivning: Providing a complete shelving unit in a single box, Convenience Pak™ shelving is the easy-to-order alternative to separate shelving components.
...
Artikel nummer : (METOF556EG)
Leverantör: Metro International
Beskrivning: The system consists of four solid shelves, posts, plastic split sleeves, donut bumpers and 127 mm poly castors (2 swivel; 2 brake). The raised 'ship's...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Metro International
Beskrivning: The open wire design of these heavy-gauge shelves minimizes dust accumulation and allows a free circulation of air, greater visibility of stored items...
Leverantör: Metro International
Beskrivning: These Super Adjustable 2™ Starter and Add-On units save time and money by eliminating adjacent posts and replacing them with 'S' hooks. This system of...
Leverantör: Metro International
Beskrivning: MetroMax i™ shelving offers lifelong durability - the strength of steel and a lifetime warranty against rust and corrosion. Removable polymer shelf ma...
Leverantör: MEMMERT
Beskrivning: Hyllor, Perforated stainless steel shelf, För: IF750
Leverantör: Metro International
Beskrivning: For stationary or mobile installations, ledges prevent items from protruding or falling from shelves.
Leverantör: Metro International
Beskrivning: Corrosion proof shelves and posts with removable polymer mats.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 283
no targeter for Bottom