Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (4)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Du sökte efter:
Gasfilter
34  results were found
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/77/18945277.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"34"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Leverantör:  SGE a Trajan company
Beskrivning:   Gas purifiers are designed to provide fast stabilisation times to reduce gas consumption and provide clean gas to GC and GC/MS systems.
Artikel nummer : (ENTE35KFI4R2)
Leverantör:  ENTEGRIS INC
Beskrivning:   Gas purifier, GateKeeper® Inert, with isolation valves, 35KF
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
Beskrivning:   Replacement filter for fume hood Toxicap 1016 NU, NT4K/P
Leverantör:  ENTEGRIS INC
Beskrivning:   These purifiers are designed for use with N₂ gas. They remove O₂, CO, CO₂, H₂O and non-methane hydrocarbons to sub-ppb levels in inert gases. These ar...
Leverantör:  ENTEGRIS INC
Beskrivning:   Gas purifier, GateKeeper® Hydride, 30KF
Leverantör:  ENTEGRIS INC
Beskrivning:   Wafergard® SG FG series gas filters provide superior particulate filtration to maximise photovoltaic cell and display manufacturing production yields.
Leverantör:  ENTEGRIS INC
Beskrivning:   GateKeeper® GPU gas purifiers were designed to improve purity consistency, lifetime and final purity. Leveraging its expertise in material science, En...
Leverantör:  ENTEGRIS INC
Beskrivning:   GateKeeper® GPU gas purifiers were designed to improve purity consistency, lifetime and final purity. Leveraging its expertise in material science, En...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 34
  1  2  3  4  5  Nästa