Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (5)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
gasdetektionssystem
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/76/18945276.jpg
VWR har gasdetektionssystem, bland annat för organiska ångor och gasdetektorer för en eller fler gaser.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"33"
Sortera efter:
Leverantör:  BW TECHNOLOGIES GMBH
Benämning:   Designed with durability and comfort in mind, the GasAlert Extreme reliably monitors for single gas hazard, within its wide range of available toxic g...
Leverantör:  BW TECHNOLOGIES GMBH
Benämning:   The GasAlert MicroClip X3 provides protection from atmospheric gas hazards, especially in cold weather. Reflex™ Technology ensures sensor responsivene...
Leverantör:  BW TECHNOLOGIES GMBH
Benämning:   The MicroClip XL provides protection from atmospheric gas hazards together with extended battery life, especially in cold weather for oxygen (O₂), hyd...
Leverantör:  BW TECHNOLOGIES GMBH
Benämning:   The rugged GasAlert Quattro reliably monitors up to four gas and combines a one-button operation with flexible options.
Leverantör:  BW TECHNOLOGIES GMBH
Benämning:   The MicroDock II are designed to bump-test, calibrate, charge and manage records for portable gas detectors.
Leverantör:  BW TECHNOLOGIES GMBH
Benämning:   Single gas detectors for safety and compliance in harsh environments with extreme temperatures.
Artikel nummer : (AIRLACCSECU26)
Leverantör:  AIR LIQUIDE CRYOTECHNIC
Benämning:   Oxygen detector for safety and compliance in harsh environments with extreme temperatures.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  BW TECHNOLOGIES GMBH
Benämning:   Continuously monitoring up to five gases, the GasAlert Micro 5 was designed and engineered for an extensive range of applications.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 33
  1  2  3  4  5  Nästa