Dosimeter för organiska ångor
Leverantör: 3M
151-0151EA 745 SEK
MMMA3520
Dosimeter för organiska ångor
Enkel och effektiv mätare som absorberar vissa luftföroreningar genom diffusionsprincipen för att kunna utvärdera arbetsplatsens föroreningsnivå.
  • Denna dosimeter passar för övervakning av föreningar som aktivt kol med begränsad kapacitet för, t.ex. akrylnitril, butadien och metylenklorid
  • Noggrannhet ±25% vid konfidensintervall 95% för många kontaminerande ämnen i arbetsmiljön
They are designed for measuring personal exposure in work areas of industries.