Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Diskmaskin för glasvaror
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/01/18945301.jpg
Diskmaskiner från leverantörer som Miele, Smeg och Labconco. Diskmaskinerna är anpassade för laboratoriemiljö. Olika korgar och insatser väljs till för att anpassa dina behov.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"17"
Sortera efter:
Leverantör:  MIELE
Beskrivning:   Miele washer/disinfectors represent a professional solution for laboratory glassware for analytical experiments. This approach is particularly gentle ...
Leverantör:  MIELE
Beskrivning:   PG 8504 is a freestanding unit with lid and its exterior is made from stainless steel casing. It can handle a wide variety of cleaning challenges foun...
Artikel nummer : (141-0511)
Leverantör:  MIELE
Beskrivning:   DISKMASKIN G7804 6278042AE WES MTN EL AP 1 * 1 Items
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  MIELE
Beskrivning:   Disk- och desinficeringsmaskin med inbyggt torksystem. Passar för behandling av kliniska instrument och OP samt för disk av laboratorieglasvaror i for...
Leverantör:  LABCONCO
Beskrivning:   FlaskScrubber glassware washers are designed to wash and dry narrow-neck and general purpose labware. They have a lower spindle rack that holds up to ...
Leverantör:  MIELE
Beskrivning:   Designed to provide high-throughput glassware cleaning in areas where space is at a premium, the Miele G7825 is ideal for cleaning both large volumes ...
Leverantör:  MIELE
Beskrivning:   Miele washer/disinfectors represent a professional solution for laboratory glassware for analytical experiments. This approach is particularly gentle ...
Leverantör:  SMEG S.P.A.
Beskrivning:   The Smeg disinfection machines guarantee excellent washing and effective thermal disinfection of laboratory glassware as well as complex and delicate ...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 17
  1  2  3  Nästa