Derivatiseringssystem av "post-column"-typ, Pinnacle
Leverantör: Pinnacle
903-0080EA 0 SEK
903-0080 903-0081
Derivatiseringssystem av "post-column"-typ, Pinnacle
Kromatografisystem Derivatiseringssystem
  • Programmering av kolonnugnens temperaturgradient förbättrar separationen och cykelkörtiden
  • Elektronisk sprutpump för kontinuerligt och jämnt flöde
  • Keramisk pump i ett stycke
  • Elektroniska ventiler
  • Reaktionspatronen är enkel att byta
  • Kolonnugnen är försedd med invändig fläkt för effektivare värmning och kylning
PCX-styrprogramvara tillåter exakt dosering av reagensen.