Du sökte efter: Värmeförsegling
Värmeförseglare för påsar och mikroplattor.
Värmeförseglare för påsar och mikroplattor.
12  results were found
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (129-1160)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Quickly and efficiently seal PP or PE bags, sheets or flat tubing from 0,01 to 0,8 mm thick.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Beskrivning: ALPS™ 5000 is the next generation in plate sealing equipment offering fast sealing times, increased process customisation and all electric operation i...
Leverantör: TUTTNAUER
Beskrivning: Impulse sealing unit for sealing of medical products. Sterilisation of medical instruments is a critically important activity in medicine and dentistr...
Leverantör: MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Beskrivning: Värmeförseglare, platthållare, Plate carrier, ALPS™
Artikel nummer : (MATRAB-0400)
Leverantör: MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Beskrivning: Use of the ALPS™ 30 manual heat sealer protects samples from evaporation and contamination when performing PCR or sample storage. Perfect for sealing ...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (732-0996)
Leverantör: MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Beskrivning: Värmeförsegling ger ett överlägset skydd av prover i förvarings- och reaktionsplattor i tillämpningar som omfattar lagring av föreningar, provarkiveri...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (731-0352)
Leverantör: Corning
Beskrivning: Axygen® PlateMax® semi automatic plate sealer is ideal for the low-to-medium throughput laboratory that requires uniform and consistent sealing of mic...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: EPPENDORF
Beskrivning: The Eppendorf HeatSealer Family offers reliable and effective sealing of a variety of plates. When working with plates, only a tight and reproducible ...
Leverantör: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Beskrivning: Heat sealer, bag, Electronic
Artikel nummer : (710-1665)
Leverantör: Local
Beskrivning: Compact table top medical heat sealer for sterile and hermetic packaging of medical tools.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (SEVEFS3604)
Leverantör: SEVERIN ELECTROGERAETE
Beskrivning: For vacuum sealing bags.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: HULME MARTIN HEAT SEALERS LTD
Beskrivning: Heat sealer, bag, SuperSeal Impulse, hand operated, Superseal Impulse, HM 3000 CD
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom