Du sökte efter: Värmeapparater
Värmeapparater använder olika metoder för att öka temperaturen för prover i bl.a. provrör, bägare, kolvar och deglar. Spritlampor, gasbrännare, värmemantlar, varmeskåp eller värmeplattor kan använda gas eller el för att skapa värmen som krävs. Keramik- och isolerade stålvärmelement ger stabila värmekällor samt är säkra och effektiva. Vårt sortiment av värmeapparater kan användas för varje kärl eller process som behövs.
Värmeapparater använder olika metoder för att öka temperaturen för prover i bl.a. provrör, bägare, kolvar och deglar. Spritlampor, gasbrännare, värmemantlar, varmeskåp eller värmeplattor kan använda gas eller el för att skapa värmen som krävs. Keramik- och isolerade stålvärmelement ger stabila värmekällor samt är säkra och effektiva. Vårt sortiment av värmeapparater kan användas för varje kärl eller process som behövs.
147  results were found
SearchResultCount:"147"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Idealisk för kärl med oregelbunden form. Tillverkad av rostfritt stål för utmärkt korrosionsresistens. Passar för sand, kulor av rostfritt stål eller ...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Compact hotplates with a chemically resistant ceramic top. The elevated control panel minimises contact with spills and enables easy reading and adjus...
Artikel nummer : (442-1269)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: VWR® Advanced hotplates are designed to deliver accurate and repeatable results in all research, academic and industrial applications. With temperatur...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: USBECK Laborgeräte
Beskrivning: Nickelpläterad mässing med gjutjärnsfot.
Leverantör: USBECK Laborgeräte
Beskrivning: This safety burner provides protection against uncontrolled escape of gas in laboratories. If the flame is extinguished, the gas supply is interrupted...
Leverantör: USBECK Laborgeräte
Beskrivning: Uppvärmningsutrustning, Gas burner, Teclu burner with air regulation needle valve, natural gas, tubing Ø 14 mm, För: Naturgas, Huvud, diam.: 17 mm
Leverantör: USBECK Laborgeräte
Beskrivning: DIN type.
Artikel nummer : (USBE1240)
Leverantör: USBECK Laborgeräte
Beskrivning: Burner for natural gas, adjustable. Maximum temperature of 1620 °C.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: USBECK Laborgeräte
Beskrivning: Meker burner with air regulation, suitable for all gases. With needle valve.
Artikel nummer : (VELPF20700553)
Leverantör: VELP SCIENTIFIC
Beskrivning: The REC digital hot plate with ceramic top ensures excellent heating performance and ease-of-use. The ceramic heating plate resists acids, bases and s...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: USBECK Laborgeräte
Beskrivning: Safety burners provide protection from the uncontrolled escape of gas in laboratories. The heat of the pilot flame generates an electric voltage withi...
Artikel nummer : (453-0145)
Leverantör: VELP SCIENTIFIC
Beskrivning: Hotplates with coated aluminium alloy plates give even heat distribution. Choice of models with one or two plates.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: USBECK Laborgeräte
Beskrivning: Micro burner with air regulation and needle valve.
Leverantör: USBECK Laborgeräte
Beskrivning: Förnicklad mässing.
Leverantör: USBECK Laborgeräte
Beskrivning: Stainless steel burner for propane/butane mix. For temperatures up to 1400 °C.
Leverantör: USBECK Laborgeräte
Beskrivning: Längd: 155 mm.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 147
no targeter for Bottom