Du sökte efter: Brännare, gas
68  results were found
SearchResultCount:"68"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: USBECK Laborgeräte
Beskrivning: Nickelpläterad mässing med gjutjärnsfot.
Leverantör: USBECK Laborgeräte
Beskrivning: Micro burner with air regulation and needle valve.
Leverantör: USBECK Laborgeräte
Beskrivning: Uppvärmningsutrustning, Gas burner, Teclu brännare, med nålventil för luftreglering, naturgas, huvud Ø 30 mm, för slang Ø 19 mm, För: Naturgas, Huvud, diam.: 32 mm
Leverantör: USBECK Laborgeräte
Beskrivning: DIN type.
Leverantör: USBECK Laborgeräte
Beskrivning: Safety burners provide protection from the uncontrolled escape of gas in laboratories. The heat of the pilot flame generates an electric voltage withi...
Leverantör: USBECK Laborgeräte
Beskrivning: This safety burner provides protection against uncontrolled escape of gas in laboratories. If the flame is extinguished, the gas supply is interrupted...
Leverantör: USBECK Laborgeräte
Beskrivning: Förnicklad mässing.
Artikel nummer : (451-1342)
Leverantör: USBECK Laborgeräte
Beskrivning: Uppvärmningsutrustning, Gas burner, Säkerhetsunderrede för brännare, för extra stabilitet och skydd av arbetsytor
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: USBECK Laborgeräte
Beskrivning: These air regulated bunsen burners have a double lever stop-cock with pilot flame inside.
Leverantör: USBECK Laborgeräte
Beskrivning: Nickelpläterad mässing med gjutjärnsfot.
Artikel nummer : (451-0089)
Leverantör: USBECK Laborgeräte
Beskrivning: Förnicklad mässing.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (451-0177)
Leverantör: USBECK Laborgeräte
Beskrivning: Cartridge burner with air regulation. Maximum temperature of 1640 °C.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: USBECK Laborgeräte
Beskrivning: Stainless steel burner for propane/butane mix. For temperatures up to 1400 °C.
Leverantör: USBECK Laborgeräte
Beskrivning: Meker burner with air regulation, suitable for all gases. With needle valve.
Leverantör: USBECK Laborgeräte
Beskrivning: Längd: 155 mm.
Artikel nummer : (USBE1240)
Leverantör: USBECK Laborgeräte
Beskrivning: Burner for natural gas, adjustable. Maximum temperature of 1620 °C.
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 68
no targeter for Bottom